missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Anle138b, MedChemExpress

Codice prodotto. 16476337
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
200mg
25mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16476337

Marca: Medchem Express HY101855

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Anle138b, an oligomeric aggregation inhibitor, blocks the formation of pathological aggregates of prion protein (PrPSc) and of α-synuclein (α-syn).

Anle138b strongly inhibits oligomer accumulation, neuronal degeneration, and disease progression in vivo. Anle138b has low toxicity and an excellent oral bioavailability and blood-brain-barrier penetration. Anle138b blocks Aβ channels and rescues disease phenotypes in a mouse model for amyloid pathology.

Specifica

Materiale o nome chimico Anle138b
CAS 882697-00-9
Colore Light Nude
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H11BrN2O2
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (145.70 mM)
SMILES BrC1=CC(C2=CC(C3=CC=C(OCO4)C4=C3)=NN2)=CC=C1
Molecular Weight (g/mol) 343.17
Peso formulazione 343.17
Percent Purity 99.18%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neurodegeneration
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato