missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Annexin 2 Receptor Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen™ PA562414
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Immunogen sequence: EYSLDSCDLG LLSSPCWRLP GVYWQNGLSP GVQSTLEPST AKPTEFSWPG TQKQQEAPVE EVGQAEEPDR Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 33%, Rat - 30%.
C5orf39 may act as a receptor for annexin II on marrow stromal cells to induce osteoclast formation.
Specifica
| Annexin 2 Receptor | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| ANXA2R | |
| annexin A2 receptor; annexin II receptor; Annexin-2 receptor; ANXA2R; AX2R; AXIIR; C5orf39 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 389289 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry | |
| 0.2 mg/mL | |
| PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 | |
| Q3ZCQ2 | |
| ANXA2R | |
| Recombinant protein corresponding to Human Annexin 2 Receptor. Recombinant protein control fragment (Product #RP-101523). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto