Learn More
Annexin A1 Antibody (ANXA1/3869R), PE, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP3-08709PE
Codice prodotto. 18661058
  • 829.00€ / 0.10mL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Description
Description
Annexin A1 Monoclonal antibody specifically detects Annexin A1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Annexin A1
Monoclonal
PE
annexin A1, Annexin I, annexin I (lipocortin I), Annexin-1, ANX1, Calpactin II, calpactin-2, Chromobindin-9, Lipocortin I, LPC1annexin-1, p35, Phospholipase A2 inhibitory protein
Recombinant full-length human Annexin A1 protein (Uniprot: P04083)
0.1 mL
Protein Kinase, Signal Transduction
301
Store at 4°C in the dark.
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
ANXA1/3869R
PBS
Rabbit
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human, Mouse
Purified
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis