missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Annexin A1 Antibody (CPTC-ANXA1-1), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-08699APC
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Annexin A1 Monoclonal antibody specifically detects Annexin A1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
| Annexin A1 | |
| Monoclonal | |
| APC | |
| annexin A1, Annexin I, annexin I (lipocortin I), Annexin-1, ANX1, Calpactin II, calpactin-2, Chromobindin-9, Lipocortin I, LPC1annexin-1, p35, Phospholipase A2 inhibitory protein | |
| Recombinant full-length human Annexin A1 protein (Uniprot: P04083) | |
| 0.1 mL | |
| Protein Kinase, Signal Transduction | |
| 301 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a κ |
| Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CPTC-ANXA1-1 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto