Learn More
Annexin A1 Mouse anti-Human, Clone: CPTC-ANXA1-1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
299.00€
Specifica
| Antigene | Annexin A1 |
|---|---|
| Clone | CPTC-ANXA1-1 |
| Concentrazione | 0.2 mg/ml |
| Diluizione | Western Blot 1-2 ug/ml, Immunoprecipitation 2-4 ug/mg protein, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml |
| Applicazioni | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18353672
|
Novus Biologicals
NBP3-07714-20UG |
20 μg |
299.00€
20µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Annexin A1 Monoclonal specifically detects Annexin A1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.Specifica
| Annexin A1 | |
| 0.2 mg/ml | |
| Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Protein Kinase, Signal Transduction | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| 301 | |
| IgG2a κ | |
| Protein A or G purified |
| CPTC-ANXA1-1 | |
| Western Blot 1-2 ug/ml, Immunoprecipitation 2-4 ug/mg protein, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| annexin A1, Annexin I, annexin I (lipocortin I), Annexin-1, ANX1, Calpactin II, calpactin-2, Chromobindin-9, Lipocortin I, LPC1annexin-1, p35, Phospholipase A2 inhibitory protein | |
| Recombinant full-length human Annexin A1 protein | |
| Primary | |
| Store at 4°C. |