Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fiber Optic Ring Light
Sfoglia Tutto Schott Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
64 mm
88 mm
92 mm
96 mm
120 mm
Dimensione della confezione:
1 unità
Pezzo
Descrizione
- Annular Ring Lights offer absolute shadow-free illumination.
- Darkfield Ring Lights offer low-angle illumination for shiny, reflective surfaces.
- Ring Light with eco-friendly Puravis fiber optics.
- High white light transmission thanks to the use of SCHOTT PURAVIS™ fibers.
- Fiber bundle protected by flexible metal PVC sheating.
- Mountable direct to the microscope objective.
- Adapters for different objective diameters available, need to be ordered separately.
- Housing made of rugged, black anodized aluminum.
Specifica
Specifica
| Tipo | Fiber Optic Ringlight |
| Diametro (sistema imperiale) | 3.5 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 88 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 58 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Illumination for Stero-Microscopy |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Cold Light Sources KL1600LED, KL2500LED or KL1500HAL |
| Altezza (sistema imperiale) | 1 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 26 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 3.3 ft. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1000 mm for the flexible part |
| Vedi altri risultati |