Learn More
Agencinox™ Anodised Aluminum Perforated Box
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Altezza (sistema metrico):
50 mm
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
Specifications
Specifications
| Colore | Natural |
| Materiale | Aluminum |
| Forma | Rettangolare |
| Product Type | Box |
| Lunghezza (sistema metrico) | 215 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 50 mm |