Learn More
Techne™ Inserto Dri-Block Techne in alluminio anodizzato
Codice prodotto. 11553809
Click to view available options
Dimensioni provetta:
19 mm dia.
No. of Places:
8
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11553809
Marca: Techne™ 3662057
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Precision-engineered aluminum heating blocks offer excellent temperature accuracy
  • For use with Techne Dri-Block™ heaters
  • Most blocks have a separate hole to accommodate a thermometer if required.
  • Techne Dri-Block heaters can accommodate block inserts in any combination (size-permitting)
  • Depending on the combination of blocks selected, plastic spacers can be employed to fill a half-width recess, ensuring optimal thermal performance
  • A close fitting of sample tubes ensures efficient heat transfer
  • Exceptionally high thermal temperature control uniformity
Dimensions
  • Half width blocks have dimensions (D x W x H) 95 x 37 x 50mm
  • Single width blocks have dimensions (D x W x H) 95 x 75 x 50mm
  • Double width blocks have dimensions (D x W x H) 95 x 150 x 61mm
  • Triple width blocks have dimensions (D x W x H) 95 x 225 x 50mm
Specifica
Descrizione Conical wells
Materiale Anodized Aluminum
No. of Places 8
Include With thermometer hole
Dimensioni provetta 19 mm dia.
Profondità (sistema imperiale) pozzetto 1.89 in.
Profondità (sistema metrico) pozzetto 48 mm
Diametro (sistema imperiale) pozzetto 0.75 in.
Diametro (sistema metrico) pozzetto 19 mm