Learn More
Ansell AccuTech™ 91-225 Sterile Latex Cleanroom Gloves
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12300170
Click to view available options
Size:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Dimensione della confezione:
200 paia
Codice prodotto. 12300170
Marca: Ansell 91225065
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Thick, clean, and sterile latex with a hand-specific design for comfort and dexterity. Recommended for Class 100/ISO 5 cleanroom environments.
  • Sterilizzati mediante irraggiamento gamma e resistenti alla perforazione
  • Il lattice conferisce maggiore flessibilità, elasticità e sensibilità tattile
  • Il ridotto contenuto di proteine riduce al minimo il rischio di allergie di tipo I
  • Colore naturale
  • Lunghezza: 11.8 poll. (300 mm)
  • Confezionamento: 200/scatola.
  • Per operazioni complicate
Certificato di conformità (COC) disponibile.
Utilizzi:
produzione farmaci, produzione dispositivi medici e biotecnologie.
Certifications
510K approvato per uso medico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità 21 CFR 820 Quality System Regulations, AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160
Certifications/Compliance (Europe) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Chemotherapeutic Rated No
Chlorinated Yes
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
Accelerator Free No
AQL 1
Coating Material Latex
Colore Naturale
Monouso Single-use
Finitura esterna Partially Textured
Finger Thickness (English) 9.1 mil
Finger Thickness (Metric) 0.23 mm
Hand Specific
Laboratory/Cleanroom Use Cleanroom Use
Latex Free No
Materiale Gomma naturale
Palm Thickness (English) 9.1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.23 mm
Powdered Powder Free
Product Type Cleanroom Gloves
Size 6.5
Sterilità Sterile
Spessore (sistema imperiale) 9.1 mil
Spessore (sistema metrico) 0.23 mm
Stile polso guanto Straight
Grip Design Smooth
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015
Modello 91-225
Serie AccuTech™ 91-225
Forza di trazione 24 MPa
Lunghezza (sistema imperiale) 11.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm