Learn More
Ansell AccuTech™ 91-225 Sterile Latex Cleanroom Gloves
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-4933307
Click to view available options
Size:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Dimensione della confezione:
200 paia
Codice prodotto. 12390160
Marca: Ansell 91225060
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Thick, clean, and sterile latex with a hand-specific design for comfort and dexterity. Recommended for Class 100/ISO 5 cleanroom environments.
  • Sterilizzati mediante irraggiamento gamma e resistenti alla perforazione
  • Il lattice conferisce maggiore flessibilità, elasticità e sensibilità tattile
  • Il ridotto contenuto di proteine riduce al minimo il rischio di allergie di tipo I
  • Colore naturale
  • Lunghezza: 11.8 poll. (300 mm)
  • Confezionamento: 200/scatola.
  • Per operazioni complicate
Certificato di conformità (COC) disponibile.
Utilizzi:
produzione farmaci, produzione dispositivi medici e biotecnologie.
Certifications
510K approvato per uso medico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità 21 CFR 820 Quality System Regulations, AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160
Certifications/Compliance (Europe) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Chemotherapeutic Rated No
Chlorinated Yes
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
Accelerator Free No
AQL 1
Coating Material Latex
Colore Natural
Monouso Single-use
Finitura esterna Partially Textured
Finger Thickness (English) 9.1 mil
Finger Thickness (Metric) 0.23 mm
Hand Specific
Laboratory/Cleanroom Use Cleanroom Use
Latex Free No
Materiale Latex
Palm Thickness (English) 9.1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.23 mm
Powdered Powder Free
Product Type Cleanroom Gloves
Size 6
Sterilità Sterile
Spessore (sistema imperiale) 9.1 mil
Spessore (sistema metrico) 0.23 mm
Stile polso guanto Straight
Grip Design Smooth
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015
Modello 91-225
Serie AccuTech™ 91-225
Forza di trazione 24 MPa
Lunghezza (sistema imperiale) 11.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm