Learn More
Ansell AlphaTec™ 38-612 Butyl Viton Chemical Resistant Gloves
Codice prodotto. 15806942
Cambia vista
Click to view available options
Size:
10
Dimensione della confezione:
1 paio
Codice prodotto. Size unitSize
15806942 10 1 paio
1 options
Codice prodotto. 15806942
Marca: Ansell 38612100
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Butyl and viton industrial gloves offer advanced chemical resistance, protecting against aliphatic, halogenated and aromatic hydrocarbons, as well as concentrated mineral acids.
  • Gloves offer advanced chemical resistance and feature a 0.3mm butyl-viton layer.
  • Designed with a naturally curved ergonomic shape to enhance comfort, ensure dexterity, and make donning and doffing easier.
  • Recommended for automotive, life sciences, chemical, and emergency medical service industries.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certifications/Compliance (Europe) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; Category III
Chlorinated No
Applicazioni Industrial
Colore Black
Latex Free
Materiale Viton, Butyl
Product Type Butyl Gloves
Size 10
Spessore (sistema imperiale) 11 mil
Spessore (sistema metrico) 0.30 mm
EN388 Standard EN 388:1010, EN 388:1010X
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES BCFLPST
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi only
Stile polso guanto Con bordino
Grip Design Smooth
Rivestimento interno Unlined
Modello 38-612
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30.4 cm