Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitrile Sterile Gloves
Codice prodotto. 17893762
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
50 paia
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Codice prodotto. 17893762
Marca: Ansell 6034151
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Nitrile, sterile pair packed, powder free examination glove featuring extended cuff.
  • Sterile glove made from a synthetic, nitrile formulation
  • High elasticity with barrier protection and puncture resistance
  • Ideal solution for a range of sterile examination (non-surgical) procedures
  • Packed as a pair of gloves per pack
  • 12 in. extended cuff for additional protection
  • Textured fingers provide extra grip and reliability
  • Gamma sterilized minimum 25kGγ to provide sterility
  • Tested for use with chemotherapy drugs
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM D6978, ASTM D6319, , ISO 13485, ISO 9001, ISO 10993-10:2002
Certifications/Compliance (Europe) EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009
Applicazioni Healthcare
AQL 1.5
Colore Blue
Monouso Single-use
Materiale Nitrile
Size Small
Modello 6034151
Lunghezza (sistema imperiale) 11.6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 29.4 cm