missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell ActivArmr™ 80-600 Heavy-Duty Cut-Resistant Gloves

Codice prodotto. p-313944
Click to view available options
Size:
8
9
10
Dimensione della confezione:
12 paia
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This product contains natural rubber latex, a component of which may cause allergic reaction in some users. Use only as directed and in accordance with manufacturer instructions and warnings. Please consult your institution's policies regarding use of these products.

Codice prodotto. 15801837

Marca: Ansell 80600080

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This product contains natural rubber latex, a component of which may cause allergic reaction in some users. Use only as directed and in accordance with manufacturer instructions and warnings. Please consult your institution's policies regarding use of these products.

Heavy-duty, cut-resistant gloves are ideal for safely handling glass, metal and plastics.

  • Safely handles glass, metal and plastics
  • Cut resistant and mechanical performance
  • Aramid fiber knitted liner and natural rubber coating
  • Withstands abrasion, tearing and punctures
  • Latex coating raised crinkle finish provides secure grip in both dry and wet conditions
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certifications/Compliance (Europe) EN 407, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; Category III
Struttura Knit
Coating Material Latex
Colore Blue, Yellow
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Specific
Latex Free No
Materiale Latex, Aramid Fiber, Aramid Fiber
Product Type Cut-resistant Gloves
Size 8
EN388 Standard EN 388:3444, EN 388:3444C
Da utilizzare con (applicazione) Sheet metal and glass handling, recycling, canning and bottling applications
Sesso Unisex
Stile polso guanto Knit
Grip Design Rough
Materiale rivestimento interno Aramid Fiber
Rivestimento interno Unlined
Modello 80-600-8
Tipo di imballaggio Case
Valori nominali perforazione ANSI/ISEA 105-16 Level 4
Serie ActivArmr™ 80-600
Stile pollice Wing
Lunghezza (sistema imperiale) 9.6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 25 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato