missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell ActivArmr™ 80-400 Crinkle Latex-Coated Insulated Gloves

Codice prodotto. p-3080776
Click to view available options
Size:
9
Dimensione della confezione:
12 paia
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11716683

Marca: Ansell 80400090

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Thermal acrylic liner combined with naturally insulating latex coating provides protection from temperatures down to -30°C (-22°F) for short periods of time.

  • A general purpose glove designed to provide insulation from cold conditions
  • Thermal terry loop acrylic liner with a naturally insulating latex coating
  • Crinkle latex coating increases comfort and grip capabilities
  • Bright yellow color enhances visibility in low or poor light conditions
  • Protection from temperatures as low as 15°C (5°F) for extended periods of time, and -30°C (-22°F) for short-term contact
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certifications/Compliance (Europe) EN 420:2003 + A1:2009; Category III
Chlorinated No
Area rivestita Palm, Fingers
Struttura Knit
Coating Material Crinkled latex
Colore Hi-vis Yellow
Cut Resistance Rating ANSI A3
Finitura esterna Fully Textured
Hand Specific
Materiale Acrylic, Latex
Product Type Cold-resistant Gloves
Size 9
Temperatura (sistema imperiale) max 480°F (≤15 sec.)
Temperature (Metric) Max 250°C (≤15 sec.)
Da utilizzare con (applicazione) Construction, Shipping/Receiving, and Outdoor Winter Use
Stile polso guanto Knit
Grip Design Crinkle Finish
Materiale rivestimento interno Thermal Acrylic
Rivestimento interno Lined
Serie 80-400
Temperature (English) Min 5°F (Extended), -22°F (Intermittent)
Temperatura min. (sistema metrico) 15°C (Extended), -30°C (Intermittent)
Yarn Gauge 7
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato