Learn More
Ansell AlphaTec™ 39-124 Interlock Cotton Lined Nitrile Gloves
Codice prodotto. 12610882
Click to view available options
Size:
7
8
10
Dimensione della confezione:
12 paia
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Codice prodotto. 12610882
Marca: Ansell 39124100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Cotton lined, reinforced nitrile gloves provide heavy-duty mechanical and chemical protection for wide variety of work environments.
  • Liquid and chemical protection
  • Offers optimum comfort for use with long-lasting tasks
  • Enhanced dexterity for high levels of wet and dry grip
Applications:
  • Adjusting panels parts components
  • Applying finish to materials, products
  • Assembly and disassembly of equipment
  • Equipment repair, maintenance
  • Handling materials with sharp or rough edges
  • Oil, fluids and filter change
  • Production line support and maintenance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certificazione/Conformità FDA 21 CFR 177.2600
Certifications/Compliance (Europe) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, Category III, EN ISO 374
Chlorinated No
Applicazioni Industrial
Colore Green
Cut Resistance Rating ANSI A1
Latex Free
Materiale Nitrile
Product Type Chemical-resistant Gloves
Size 10
EN388 Standard EN 388:4111B, EN 388:4111
EN 421 No
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES JKT
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi only
Stile polso guanto Guanto con manichetta
Grip Design Rough
Materiale rivestimento interno Interlock Knit/Cotton
Rivestimento interno Lined
Modello 39-124/10
Serie AlphaTech™ 39-124
Lunghezza (sistema imperiale) 14 in.
Lunghezza (sistema metrico) 35 cm