Learn More
Ansell AlphaTec™ Solvex™ 37-676 Nitrile Chemical Resistant Gloves
Codice prodotto. 12650862
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Codice prodotto. 12650862
Marca: Ansell 37676110
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Nitrile gloves deliver optimal results in wet or dry work environments where chemical resistance is crucial.
  • High-performance nitrile compound
  • Protects against abrasions, cuts, snags and punctures
  • Does not contain protein allergens
  • Raised-diamond pattern for a secure grip on wet or slippery materials
  • Form-fitting fingers, contoured palm, and a tapered wrist create a comfortable, ergonomic fit
  • Flock-lining keeps hands cool and dry
  • Ideal for work in meat processing, parts degreasing, machining operations, wiping down parts and machinery, and handling hoses, belts and steel chains
  • Length: 13 in., Thickness: 15 mil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 5
Certificazione/Conformità FDA 21 CFR 177.2600
Certifications/Compliance (Europe) EN 1149
Chlorinated Yes
Applicazioni Industrial
Colore Green
Finger Thickness (English) 0.0169 in.
Finger Thickness (Metric) 0.43 mm
Latex Free
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 0.0169 in.
Palm Thickness (Metric) 0.43 mm
Product Type Chemical-resistant Gloves
Size 11
Spessore (sistema imperiale) 15 mil
Spessore (sistema metrico) 0.38 mm
EN388 Standard EN 388:4101X, EN 388:4101
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES JKLOPT
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi only
Da utilizzare con (applicazione) Chemical plants and transportation, chemical processing, Oil refining and Petrochemicals, cleaning and de-greasing, exposure to chemicals, Solvents, hazardous liquids, PVC cements or standing Water, janitorial and maintenance work
Stile polso guanto Guanto con manichetta
Grip Design Reversed Lozenge
Materiale rivestimento interno Cotton Flock
Rivestimento interno Lined
Modello 37-676 11 117725
Serie AlphaTec™ Solvex™ 37-676
Lunghezza (sistema imperiale) 13 in.
Lunghezza (sistema metrico) 33 cm