Learn More
Ansell Guanti ThermaPrene™
Codice prodotto. 11771734
Click to view available options
Size:
8
10
Dimensione della confezione:
1 paio
Codice prodotto. 11771734
Marca: Ansell 19026100
Edge
Neoprene gloves are designed to protect in applications where thermal and chemical risks are present.
Ideal for applications involving plating, circuit board manufacturing, steam cleaning, and the handling of bulk chemicals.
  • Combines the chemical resistance of neoprene with a soft thermal liner
  • Protects hands against intermittent contact with hot surfaces up to 400°F (204°C)
  • Offers lightweight cut resistance
  • Removable liner and integrated hanging loop allow gloves to be stored and dried quickly
  • Rough finish
  • Gauntlet cuff
  • Color: Black
Not for use around open flame or for continuous immersion in hot chemicals or liquids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certificazione/Conformità 21 CFR 177-2600
Certifications/Compliance (Europe) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; Category III, EN 407:32XX4X, EN 511:121
Applicazioni Industrial
Colore Nero
Latex Free
Materiale Neoprene
Product Type Neoprene Gloves
Size 10
Spessore (sistema imperiale) 0.079 in.
Spessore (sistema metrico) 2 mm
EN388 Standard EN 388:3122B, EN 388:3222
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES AKLMPT
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi only
Da utilizzare con (applicazione) Manipolazione e trasporto di sostanze chimiche sfuse, raffinazione del petrolio e industria petrolchimica, pulizia e sgrassaggio, detergenti, manipolazione di attrezzature e materiali abrasivi rivestiti di olio, grasso, acidi e solventi
Stile polso guanto Guanto con manichetta
Grip Design Rough
Materiale rivestimento interno Fleece/Jersey
Rivestimento interno Pile, jersey
Modello 19-026 10 214023
Tipo di imballaggio Carton
Serie AlphaTec™ 19-026
Lunghezza (sistema imperiale) 26 in.
Lunghezza (sistema metrico) 66 cm