Learn More
Anthracene-9-boronic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10260070 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10260070
Marca: Thermo Scientific Acros 432812500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100622-34-2
Formula molecolare C14H11BO2
Molecular Weight (g/mol) 222.05
Numero MDL MFCD03425925
InChI Key VHHDLIWHHXBLBK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 9-anthraceneboronic acid, anthracene-9-boronic acid, 9-anthracenylboronic acid, 9-anthrylboronic acid, 9-anthracene boronic acid, boronic acid, 9-anthracenyl, 9-boronoanthracene, 9-borono-anthracene, zlchem 414, pubchem7757
PubChem CID 15510213
IUPAC Name anthracen-9-ylboronic acid
SMILES OB(O)C1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Anthracene-9-boronic acid
Punto di fusione 215°C to 218°C
Colore Tan to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
Peso formulazione 222.05
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Anthracene-9-boronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.