Learn More
BD anti-Allophycocyanin (APC) Magnetic Particles - DM IMag-DM, Clone: E30-221
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Cell Separation
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Store undiluted at 4°C. |
| Quantità | 5 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cell separation |