missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Beclin Mouse, Unlabeled, Clone: 20, BD

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  BD Biosciences 612113

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15836099

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    361.00€
    360.59€ / 1 set
    Risparmia 0.41€
    0.11% Sconto

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

Autophagy is the bulk degradation of cellular proteins through the autophagosomic-lysosomal pathway. This process is important for normal cell growth, and may be disrupted in tumor cells. Beclin is a Bcl-2 binding protein that is homologous to the yeast autophagy gene, apg6/vps30. The structure of beclin includes a Bcl-2 binding coiled-coil region, and a leucine-rich nuclear export signal (NES). Beclin protein colocalizes with intracytoplasmic organelles and nuclei in normal COS7 and MCF7 cells. However, inhibition of CRM1-dependent nuclear export leads to beclin localization primarily in the nucleus. Mutation of the NES domain of beclin also prevents nuclear export, as well as suppresses beclin-mediated nutrient deprivation-induced autophagy. In addition, these beclin mutants can not inhibit in vitro clonigenicity and in vivo tumorigenicity of MCF7 cells. Beclin interaction with Bcl-2 may be involved with host viral defense, since overexpression of beclin inhibits Sindbis virus replication and expression of beclin lacking the Bcl-2 binding domain has no antiviral effects. Thus, beclin may be an important component of complexes involved in autophagy.

Western Blotting

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

Beclin
Monoclonal
250μg/mL
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
Human Beclin aa. 171-291
150 μg
Cell Biology
Canine, Chicken, Human, Mouse, Rat
IgG2a
Western Blot
20
Unconjugated
Mouse
Affinity Purified
RUO
Primary
Store undiluted at -20°C.
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Promozioni

Promozioni

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato

For Research Use Only.