Learn More
BD anti-CD11b Magnetic Particles - DM IMag-DM, Clone: M1/70
Codice prodotto. 15889158
Click to view available options
Quantità:
10 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15889158
Marca: BD 558013
Cell Separation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store undiluted at 4°C.
Quantità 10 mL
Da utilizzare con (applicazione) Cell Separation