Learn More
CD14 Mouse anti-Human, APC-H7, Clone: MΦP9, BD
Mouse Monoclonal Antibody
330.63€
Specifica
Antigene CD14
Clone MΦP9
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Coniugato APC-H7
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15820069
Vedere i documenti
BD Biosciences
560270
25 Tests
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
331.00€
330.63€ / Pezzo
Risparmia 0.37€
0.11% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15889988
Vedere i documenti
BD Biosciences
560180
100 Tests N/A
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Descrizione
Descrizione
Reacts with a 53-55kDa glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored and single chain glycoprotein expressed at high levels on monocytes. Additionally, CD14 antibody reacts with interfollicular macrophages, reticular dendritic cells and some Langerhans cells. CD14 has been identified as a high affinity cell-surface receptor for complexes of lipopolysaccharide (LPS) and serum LPS-binding protein, LPB. This antibody is suitable for staining acetone-fixed, frozen tissue sections.
Host Species: Mouse
Clone: MφP9
Isotype: IgG2b, κ
Species Reactivity: Human
Flow Cytometry
Specifica
Specifica
CD14
Flow Cytometry
APC-H7
RUO
Human
Human Monocytes
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
MΦP9
Monoclonal
Mouse
Immunology
Aqueous buffered solution containing BSA, protein stabilizer, and ≤0.09% sodium azide.
IgG2b κ
Affinity Purified
Documenti
Product Certifications
For Research Use Only.