Learn More
CD16 Mouse anti-Human, FITC, Clone: 3G8, BD
Mouse Monoclonal Antibody
84.60€ - 475.08€
Specifica
| Antigene | CD16 |
|---|---|
| Clone | 3G8 |
| Applicazioni | Flow Cytometry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | FITC |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15870669
|
BD Biosciences
560996 |
25 Tests |
84.60€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
15888748
|
BD Biosciences
556618 |
50 Tests |
243.00€ 240.61€ / Pezzo Risparmia 2.39€ 0.98% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
13523300
|
BD Biosciences
555406 |
100 Tests |
476.00€ 475.08€ / Pezzo Risparmia 0.92€ 0.19% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Reacts with the 50-65kDa transmembrane form of IgG Fc (FcγRIII), a human NK-cell-associated antigen. CD16 is expressed on NK cells as well as macrophages and granulocytes. Reports indicate that CD16 plays a role in signal transduction and NK cell activation. CD16 antibody blocks the binding of soluble immune complexes to granulocytes. This antibody is routinely tested by flow cytometric analysis. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only.
Host Species: Mouse
Clone: 3G8
Isotype: IgG1, κ
Cross Reactivity: Baboon, Cynomolgus
Flow Cytometry
Specifica
| CD16 | |
| Flow Cytometry | |
| FITC | |
| RUO | |
| Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
| IgG1 κ | |
| Affinity Purified | |
| FcRIII; Fc-gamma RIII; FCG3; FCGR3; FCGRIII; FcγRIII; IGFR3 |
| 3G8 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Baboon, Cynomolgus, Human, Rhesus Monkey | |
| Human polymorphonuclear leukocytes | |
| Primary | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
For Research Use Only.