Learn More
anti-CD45; Clone: HI30; BD
298.53€ - 956.58€
Specifica
| Antigene | CD45 |
|---|---|
| Clone | HI30 |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | Brilliant Ultraviolet 395 |
| Specie ospite | Mouse |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15833099
|
BD Biosciences
563791 |
25 Tests |
299.00€ 298.53€ / Pezzo Risparmia 0.47€ 0.16% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
15843099
|
BD Biosciences
563792 |
100 Tests |
960.00€ 956.58€ / Pezzo Risparmia 3.42€ 0.36% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Host Species: Mouse
Clone: HI30
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Hu
Immunogen: Human Peripheral Blood Leucocytes
Flow cytometry
Specifica
| CD45 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| Primary |
| HI30 | |
| Brilliant Ultraviolet 395 | |
| RUO | |
| Human Peripheral Blood Leucocytes | |
| Affinity Purified |