Learn More
CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™ Anti Dust Sticky Mat Doormats
Codice prodotto. p-8010415
Click to view available options
Colore:
Blue
White
Dimensione della confezione:
pezzi 120
Codice prodotto. 11896373
Marca: CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™ 177650
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use CEEC Control Environ Eqpt Corp™ Anti-Dust Sticky Mat Doormats to control environmental contaminants. Their 100% non-skid adhesive backing secures mat placement and helps prevent under mat contamination. They also feature an anti-microbial agent in all adhesives.
  • Spill-control formula
  • Available with square or beveled edges to allow smooth cart passage;
  • No delamination (detachment) of sheets
Specifica
Dimensioni (L x P) 66 x 120 cm
Quantità 120/Pk.