Learn More
FANCD2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Avian, Canine, Kangaroo, Primate, Zebrafish, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 178 publications
Marca:  Novus Biologicals NB100-182SS
Encompass
Codice prodotto. 15754367
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
FANCD2 Polyclonal specifically detects FANCD2 in Human, Mouse, Rat, Avian, Canine, Kangaroo, Primate, Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Chromatin Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunoblotting, RNA Inhibition, Knockout Validated, Knockdown Validated.
Specifica
Specifica
FANCD2
Polyclonal
Unconjugated
PBS with 0.05% Sodium Azide
DKFZp762A223, FA4, FACD, FAD, FAD2, FA-D2, FADFAD2, FANCD, Fanconi anemia complementation group D2, Fanconi anemia group D2 protein, Fanconi anemia, complementation group D2, FLJ23826, FPN1, HFE4, IREG1, Protein FACD2, SLC11A3
Rabbit
164.1 kDa
0.025 mL
Primary
This antibody is specific for FANCD2.
Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot, ChIP assay, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
1.0 mg/mL
Western Blot 1:1000-1:2000, Simple Western 1:25, Chromatin Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Immunohistochemistry 2.5-5.0 ug/ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200-1:500, Immunoprecipitation 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 2.5-5.0 u
Q9BXW9
FANCD2
This FANCD2 Antibody was developed against human FANCD2 fusion protein (N-terminal fragment). [Swiss-Prot #Q9BXW9]
Affinity Purified
RUO
2177
Human, Mouse, Rat, Avian, Canine, Kangaroo, Primate, Zebrafish
IgG
Certificati
Promozioni
Promozioni
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
For Research Use Only