missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fc fragment of IgG, low affinity IIb, receptor (CD32), Rabbit, Purified MaxPab™ Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against a full-length human FCGR2B protein.
Marca: Abnova H00002213-D01P.100ug
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Sequence: MGILSFLPVLATESDWADCKSPQPWGHMLLWTAVLFLAPVAGTPAAPPKAVLKLEPQWINVLQEDSVTLTCRGTHSPESDSIQWFHNGNLIPTHTQPSYRFKANNNDSGEYTCQTGQTSLSDPVHLTVLSEWLVLQTPHLEFQEGETIVLRCHSWKDKPLVKVTFFQNGKSKKFSRSDPNFSIPQANHSHSGDYHCTGNIGYTLYSSKPVTITVQAPSSSPMGIIVAVVTGIAVAAIVAAVVALIYCRKKRISALPGYPECREMGETLPEKPANPTNPDEADKVGAENTITYSLLMHPDALEEPDDQNRISpecifica
| Fc fragment of IgG, low affinity IIb, receptor (CD32) | |
| Polyclonal | |
| Rabbit polyclonal antibody raised against a full-length human FCGR2B protein. | |
| FCGR2B | |
| CD32/CD32B/FCG2/FCGR2/IGFR2 | |
| Rabbit | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| 2213 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS with no preservative; pH 7.4 | |
| NM_004001 | |
| FCGR2B | |
| FCGR2B (NP_003992.3, 1 a.a. ∼ 310 a.a) full-length human protein. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto