Learn More
anti-FOSB, Human, IP-WB Antibody Pair, Abnova™
For immunoprecipitation and to detect the precipitated protein in western blot.
Marca:  Abnova H00002354-PW2.1Set
Codice prodotto. 16112064
  • 843.00€ / 1 set
Includes: Antibody pair for IP: rabbit polyclonal anti-FOSB (300μL), Antibody pair for WB: mouse purified polyclonal anti-FOSB (50μg)
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
FOSB
Monoclonal/Polyclonal
This IP-WB antibody pair set comes with one antibody for immunoprecipitation and another to detect the precipitated protein in western blot.
AP-1/DKFZp686C0818/G0S3/GOS3/GOSB/MGC42291
Mouse, Rabbit
RUO
2354
Human
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
FOSB
FOSB
1 Set
Primary
Antibody pair set content: 1. Antibody pair for IP: rabbit polyclonal anti-FOSB (300 ul) 2. Antibody pair for WB: mouse purified polyclonal anti-FOSB (50 ug)
Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only