missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
hepatoma-derived growth factor, related protein 3, Rabbit, Purified MaxPab™ Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against a full-length human HDGFRP3 protein.
Marca: Abnova H00050810-D01P
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Sequence: MARPRPREYKAGDLVFAKMKGYPHWPARIDELPEGAVKPPANKYPIFFFGTHETAFLGPKDLFPYKEYKDKFGKSNKRKGFNEGLWEIENNPGVKFTGYQAIQQQSSSETEGEGGNTADASSEEEGDRVEEDGKGKRKNEKAGSKRKKSYTSKKSSKQSRKSPGDEDDKDCKEEENKSSSEGGDAGNDTRNTTSDLQKTSEGTSpecifica
| hepatoma-derived growth factor, related protein 3 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit polyclonal antibody raised against a full-length human HDGFRP3 protein. | |
| HDGFRP3 | |
| CGI-142/HDGF2 | |
| Rabbit | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS with no preservative; pH 7.4 | |
| NM_016073.2 | |
| HDGFRP3 | |
| HDGFRP3 (NP_057157.1, 1 a.a. ∼ 203 a.a) full-length human protein. | |
| 100 μg | |
| Cytokines | |
| 50810 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto