missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Anti-Human TNFRSF9/CD137 (4B4-1), Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Proteintech 65159-1-IG-100UG
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
The TNFRSF9/CD137 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant human cd137 ectodomain of human TNFRSF9/CD137. This antibody recognizes human, non-human primates antigen. The TNFRSF9/CD137 antibody has been validated for the following applications: FC analysis.Specifica
| TNFRSF9/CD137 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| 4-1BB; CD137; CDw137; ILA; MGC2172 | |
| Recombinant human CD137 ectodomain | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human, Non-human Primate | |
| Flow Antibody | |
| IgG1 κ |
| Flow Cytometry | |
| 4B4-1 | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Purified by protein-A affinity chromatography | |
| RUO | |
| 3604 | |
| Store at 2-8°C. Stable for one year after shipment. | |
| Liquid |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto