Learn More
anti-IgG1, PE, Clone: X40, BD
540.00€ - 590.00€
Specifica
| Antigene | IgG1 |
|---|---|
| Clone | X40 |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | PE |
| Status giuridico | RUO |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15815848
|
BD Biosciences
340013 |
50 μg |
540.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
17899290
|
BD Biosciences
349043 |
100 μg |
590.00€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Control, Flow Cytometry
Specifica
| IgG1 | |
| Monoclonal | |
| RUO | |
| Primary |
| X40 | |
| PE | |
| Immunology |