Learn More
anti-IgG2, κ, Clone: B81-3, BD
189.39€
Specifica
| Clone | B81-3 |
|---|---|
| Applicazioni | Blocking Assay, Functional Assay, Cytotoxicity Assay |
| Coniugato | Unconjugated |
| Specie ospite | Hamster |
| Isotype | IgG2 κ |
| Codice del prodotto | Marca | Concentrazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Concentrazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15819698
|
BD Biosciences
559277 |
0.5mg/mL |
190.00€ 189.39€ / Pezzo Risparmia 0.61€ 0.32% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The B81-3 antibody is specific for keyhole limpet hemocyanin. This antibody is routinely tested by LAL assay for endotoxin levels. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.
Blocking Assay, Co-Stimulation, Cytotoxicity Assay, Isotype Control
Specifica
| B81-3 | |
| Unconjugated | |
| IgG2 κ | |
| Undiluted at 4°C |
| Blocking Assay, Functional Assay, Cytotoxicity Assay | |
| Hamster | |
| Affinity Purified |