Learn More
anti-IgG2a κ, Mouse, V450, Clone: MOPC-173, BD
Marca:  BD Biosciences 560882
Codice prodotto. 15890559
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    332.00€
    331.70€ / Pezzo
    Risparmia 0.30€
    0.09% Sconto
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Intracellular Staining, Isotype Control
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Western Blot
Violet Fluor 450 (V450)
Affinity Purified
4°C
MOPC-173
Mouse
0.1 mg
IgG2a κ