Learn More
anti-IgG2b, kappa, BB515, Clone: R35-38, BD
Marca:  BD Biosciences 564421
Codice prodotto. 15803629
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    379.00€
    378.78€ / Pezzo
    Risparmia 0.22€
    0.06% Sconto
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Host Species: Rat
Clone: R35-38
Isotype: IgG2b, κ
Flow Cytometry, Isotype control
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
IgG2b κ
Brilliant Blue 515 (BB515)
Affinity Purified
IgG2b κ
R35-38
Rat
0.1 mg