Learn More
anti-IgM, Brilliant Violet 786, Clone: R6-60.2, BD
Marca: BD Biosciences 564028
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Host Species: Rat
Clone: R6-60.2
Isotype: IgG2a, κ
Species Reactivity: Ms
Immunogen: Pooled Mouse Ig
Flow Cytometry
Specifica
| IgM | |
| R6-60.2 | |
| Brilliant Violet 786 | |
| Affinity Purified | |
| Secondary | |
| IgG2a κ |
| Monoclonal | |
| 0.2mg/mL | |
| Rat | |
| 50 μg | |
| Mouse |