missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Jun Mouse, Unlabeled, Clone: 3, BD

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  BD Biosciences 610326

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15855399

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.00€
    208.65€ / 1 set
    Risparmia 0.35€
    0.17% Sconto

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

The activator protein transcription factor (AP-1) was identified as a protein that recognizes specific sequences in the cis-control regions of the SV40 virus and the human metallothionein IIA gene. AP-1 is composed of protein products of two different gene families: jun and fos. The AP-1 transcription factor is either a homodimer of Jun proteins or a heterodimer of Jun and Fos proteins. The transcriptional activity of Jun is enhanced by phosphorylation in its activation domain at Ser63 and Ser73. Phosphorylation at both sites is necessary for stimulating the activating function of Jun. Jun is phosphorylated by JNK protein kinases that are activated by the same signals that potentiate Jun activity.

This antibody is routinely tested by western blot analysis. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

Jun
Monoclonal
250μg/mL
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
50 μg
Cell Biology
Canine, Chicken, Human, Mouse, Rat
IgG2a
Western Blot
3
Unconjugated
Mouse
Affinity Purified
RUO
Primary
Store undiluted at -20°C.
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Promozioni

Promozioni

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato

For Research Use Only.