Learn More
anti-KLH, APC, Clone: B81-3, BD
Marca: BD Biosciences 562169
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Host Species: Hamster
Clone: B81-3
Isotype: IgG2, κ
Immunogen: Keyhole Limpet Hemocyanin
Flow Cytometry, Isotype Control
Specifica
| KLH | |
| B81-3 | |
| APC | |
| Keyhole Limpet Hemocyanin | |
| 0.1 mg | |
| Primary |
| Monoclonal | |
| 0.2mg/mL | |
| Hamster | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| IgG2 |