Learn More
BD anti-Ly-6G and Ly-6C (Gr-1) Magnetic Particles - DM IMag-DM, Clone: RB6-8C5
Click to view available options
Quantità:
10 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Cell Separation
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Store undiluted at 4°C. |
| Quantità | 10 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cell Separation |