missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NPIP, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™
Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant NPIP.
Marca: Abnova H00009284-A01.50uL
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Sequence: EGIKIVLEDIFTLWRQVETKVRAKIRKMKVTTKVNRHDKINGKRKTAKEHLRKLSMKEREHGEKERQVSEAEENGKLDMKEIHTYMEMFQRAQALRRRAESpecifica
| NPIP | |
| Polyclonal | |
| Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant NPIP. | |
| NPIP | |
| FLJ42525/FLJ44848 | |
| Mouse | |
| 50 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| 50% glycerol | |
| NM_006985 | |
| NPIP | |
| NPIP (NP_008916, 97 a.a. ∼ 196 a.a) partial recombinant protein with GST tag. | |
| RUO | |
| 9284 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto