Learn More
anti-P2Y12/P2RY12, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 5 publications
Marca:  Novus Biologicals NBP2-33870
Encompass
Codice prodotto. 15786897
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
P2Y12/P2RY12 Polyclonal specifically detects P2Y12/P2RY12 in Human, Canine, Feline samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni