missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PCNA Mouse anti-Human, Clone: PC10, MilliporeSigma™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Sigma Aldrich MABE288
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Use Anti-PCNA Antibody, clone PC10 (Mouse Monoclonal Antibody) validated in western blot, immunohistochemistry, immunofluorescence to detect PCNA also known as Proliferating cell nuclear antigen, PCNA, Cyclin.
Specifica
| PCNA | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| NP_002583 | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| Primary | |
| 2-8°C for one year | |
| IgG2a κ |
| Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot | |
| PC10 | |
| Purified mouse monoclonal IgG2aκ in buffer containing 0.1MTris-Glycine (pH 7.4), 150mM NaCl with 0.05% sodium azide. | |
| PCNA | |
| Recombinant protein corresponding to human PCNA. | |
| 200 μg | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
For Research Use Only
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto