Learn More
PGC1 alpha Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Porcine, Goat, Hamster, Sheep, Squirrel, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 156 publications
Marca:  Novus Biologicals NBP1-04676
Encompass
Codice prodotto. 15715687
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
PGC1 alpha Polyclonal specifically detects PGC1 alpha in Human, Mouse, Rat, Porcine, Goat, Hamster, Sheep, Squirrel samples. It is validated for Western Blot, Chromatin Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Flow (Intracellular), Knockout Validated.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni