Learn More
PGC1 alpha Goat anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody has been used in 7 publications
Marca:  Novus Biologicals NB100-60955
Encompass
Codice prodotto. 15797435
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
PGC1 alpha Polyclonal specifically detects PGC1 alpha in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Peptide ELISA.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni