Learn More
PPAR gamma/NR1C3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 4 publications
Marca:  Novus Biologicals NBP2-22106SS
Encompass
Codice prodotto. 15726527
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
PPAR gamma/NR1C3 Polyclonal specifically detects PPAR gamma/NR1C3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifica
Specifica
PPAR gamma/NR1C3
Polyclonal
Unconjugated
PBS with 0.05% Sodium Azide
CIMT1, NR1C3GLM1, Nuclear receptor subfamily 1 group C member 3, peroxisome proliferator-activated receptor gamma, peroxisome proliferator-activated receptor gamma 1, PPAR gamma, PPARG1peroxisome proliferative activated receptor, gamma, PPARG2PPARgamma, PPAR-gamma
Rabbit
55 kDa
0.025 mL
Primary
Immunogen has 87% homology to rat.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
1.0 mg/mL
Western Blot 2 ug/ml, Immunohistochemistry 1:100, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100
P37231
PPARG
A synthetic peptide made to an internal portion of the human PPAR gamma protein (between residues 20-120) [UniProt P37231]
Affinity Purified
RUO
5468
Human, Mouse, Rat
IgG
Certificati
Promozioni
Promozioni
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
For Research Use Only