missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PSD-95 Mouse, Unlabeled, Clone: 16, BD

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  BD Biosciences 610495

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15432233

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.00€
    188.32€ / Pezzo
    Risparmia 0.68€
    0.36% Sconto

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

PostSynaptic Density (PSD) refers to a dense region of submembranous cytoskeleton found most prominently in postsynaptic membranes of the CNS. Possible functions for the PSD include regulation and aggregation of receptors,structural stabilization of the synaptic junction, and transduction of signals from membrane receptors. Some of the proteins associated with the PSD are fodrin, tubulin, calmodulin, CaM Kinase II, PSD-95, and PSD-93. PSD-95 (SAP90) is a protein that interacts with the NMDA receptor NMDAR2B, neuronal NOS(nNOS or bNOS), and other proteins. PSD-95 contains one SH3 domain in its carboxy-terminal domain, as well as three conserved repeat regions called GLGF or PDZ domains. nNOS, which is concentrated in synaptic junctions, also contains a PZD domain. PSD-95 and nNOS interact via their respective PZD domains, which may mediate the binding of nNOS to skeletal muscle syntrophin.

This antibody is routinely tested by western blot analysis. Other applications were tested in BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

PSD-95
Monoclonal
250μg/mL
PostSynaptic Density-95; SAP90
Mouse
Affinity Purified
RUO
Primary
Store undiluted at -20°C.
Western Blot
16
Unconjugated
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
50 μg
Cell Biology
Mouse, Rat
IgG1
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Promozioni

Promozioni

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato

For Research Use Only.