Learn More
anti-Rabbit IgG, biotinylated speciesspecific whole antibody (from donkey), Cytiva
Marca:  Life Science products Cytiva RPN1004-2ML
Codice prodotto. 10460705
  • 542.00€ / 2mL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Host Species: Donkey
Isotype: IgG
Species Reactivity: Rb
Protein Blotting, ELISA, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
IgG, Whole Molecule
Biotin
Affinity Purified
Primary
Monoclonal
Donkey
2 mL