Learn More
anti-Rabbit IgG, peroxidase-linked species-specific whole antibody (from donkey) Secondary Antibody, Cytiva
A highly species-specific anti-Rabbit IgG. Cytiva Lifescience™ anti-Rabbit IgG, peroxidase-linked species-specific whole antibody (from donkey) Secondary Antibody is used with Amersham™ ECL Western Blotting detection reagents.
118.41€ - 555.00€
Specifica
Antigene IgG
Classificazione Monoclonal
Coniugato HRP
Specie ospite Donkey
Isotype IgG
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10379664
Vedere i documenti
Life Science products Cytiva
NA934-100UL
0.1 mL
118.41€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10794347
Vedere i documenti
Life Science products Cytiva
NA934-1ML
1 mL
555.00€
1mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Host Species: Donkey
  • Isotype: IgG
  • Species Reactivity: Rb
  • Immunogen: Rabbit IgG
  • Applications: Protein Blotting, ELISA, Immunocytochemistry
Specifica
Specifica
IgG
HRP
IgG
Affinity Purified
Monoclonal
Donkey
Secondary
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 5-chloro2-methyl-4-isothiazolin3-one, 2-methyl-2H-isothiazol3-one