Learn More
anti-Rat IgG2a, lambda, Clone: B39-4, BD
Marca: BD Biosciences 563394
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Host Species: Rat
Clone: B39-4
Isotype: IgG2a, lambda
Species Reactivity: Ms
Immunogen: Trinitrophenyl-Keyhole Limpet Hemocyanin
Isotype Control
Specifica
| Rat IgG2a, lambda | |
| B39-4 | |
| Brilliant Violet 711 | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Mouse |
| Monoclonal | |
| 0.2mg/mL | |
| Rat | |
| 50 μg | |
| Secondary | |
| IgG2a λ |