Learn More
SARS Nucleocapsid Protein Rabbit anti-SARS-CoV-2, SARS-CoV, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 49 publications
Marca:  Novus Biologicals NB100-56576
Encompass
Codice prodotto. 15774647
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
SARS Nucleocapsid Protein Polyclonal specifically detects SARS Nucleocapsid Protein in SARS-CoV-2, SARS-CoV, Virus samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Dual RNAscope ISH-IHC.
Specifica
Specifica
SARS Nucleocapsid Protein
Polyclonal
Unconjugated
PBS with 0.02% Sodium Azide
2019-nCoV Nucleocapsid Protein, COVID-19 N protein, N, N protein, N structural protein, NC, Nucleocapsid protein, Nucleoprotein, Protein N, SARS coronavirus N protein, SARS coronavirus nucleocapsid protein, SARS CoV, SARS CoV N protein, SARS CoV nucleocapsid protein, SARS N protein, SARS Nucleoprotein, SARSCoV, SARSCoV N protein, SARSCoV nucleocapsid protein, SARS-CoV-2 N protein, Severe acute respiratory syndrome
The antibody was developed by immunizing Rabbit with a synthetic peptide corresponding to amino acids 399-411 (DLDDFSKQLQQSM-C) from the N (SARS Nucleocapsid) for the Human SARS coronavirus (Genbank accession no. YP_009724397.2)
0.1 mg
Primary
SARS-CoV-2, SARS-CoV, Virus
Purified
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), In Situ Hybridization (ISH)
1.0 mg/mL
Western Blot 1:100-1:2000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin, Dual RNAscope ISH-IHC
NP_006504.2
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
SARS Nucleocapsid protein. Dot Blot results using recombinant proteins for cross-reactivity testing revealed high reactivity to SARS-CoV-2 Nucleocapsid protein (NBP2-90975) and low/no reactivity towards H1N1 (NBP1-99041).
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Certificati
Promozioni
Promozioni
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
For Research Use Only