Learn More
Cole-Parmer™ Spolverini antistatici
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Larghezza setole (sistema metrico):
32 mm
64 mm
102 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Anti-Static Dusting Brush
- 1 ¼ in. wide
Specifica
Specifica
| Product Type | Spazzola antistatica per pulizia |
| Da utilizzare con (applicazione) | Eliminazione della polvere |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Larghezza setole (sistema metrico) | 32 mm |